Learn More
Hydroxyde de calcium, TRC
Code produit 30347844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347844 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC14558025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydroxide
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire Ca H2 O2
Quantité 25 g
Synonyme Calcium hydroxide, Calcium hydroxide (8CI), A-Rock, BTTE, Biocalc, CH 2N, CLS-B, Cal-Z, Calbit, Calbreed, Calcicure, Calcium Hydroxide Plus Points, Calcium dihydroxide, Caldic 1000, Caldic 2000, Calen, Calvit, Carboxide, Ecolomaster, HA 20, HA 20 (hydroxide), HP-XL, High Purity Calcium Hydroxide CH, Hydralime, Hydrated Lime, JIS-R 9001, Kalic, Kalkhydrate, Karutekku LT, Kentoku K 100, Limbux, Lime S, Lime Type S, Lime Hydrate, Lime Milk, Lime water, LoFloSorb, Microstar T, Milk of Lime, NICC 3000, NICC 5000, Nekablanc 0, Nekapur 2, Omix C, Precal 54, Rhein CF 1, Rhenofit CF, SA 074, SA 149, Slaked Lime, Soprocal, Sorbacal SP, Sorbacal SPS, Super Microstar, Superia, TP 2B, Tamakalk-Spongiacal, TempCanal, Ultradent-UltraCal XS, Vitacal H, Yukijirushi Shosekkai, Yukijirushisakanyo
Formule InChI InChI=1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
SMILES O[Ca]O
Nom IUPAC dihydroxycalcium
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Poids de la formule 73.9681