Learn More
Hypochlorite de calcium (qualité technique), TRC
Code produit 30336892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336892 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336892 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1455405G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Hypochlorite (Technical Grade)
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire Ca(OCl)2
Quantité 5 g
Synonyme Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride)
Formule InChI InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
SMILES [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
Nom IUPAC calcium;dihypochlorite
Poids moléculaire (g/mol) 142.98
Poids de la formule 141.8901