Learn More
Lingot de calcium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
700 g
Conditionnement:
700g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381178 700 g 700g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11381178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010128.39
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
CAS 7440-70-2
Densité 1.54
Quantité 700 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Forme Ingot
Formule moléculaire Ca
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Poids de la formule 40.078