Learn More
Ionophore calcique A23187 (acide libre), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10284963
Click to view available options
:
Micro-tube en poly ; 1 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10284963
Marke: Fisher BioReagents BP5951
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Isolé du Streptomyces chartreusensis
Acide citrique anhydre
• Calcium Ionophore A23187
• Calcium Ionophore A23187
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Calcium Ionophore A23187
CAS 52665-69-7
Point de fusion 182°C
Couleur Blanc
Conditionnement Micro tube en poly
Formule moléculaire C29H37N3O6
Numéro MDL MFCD00151202,MFCD00151202
Quantité 1 mg
Merck Index 15, 1642
Rotation spécifique -50 to -56° (+ or -)
Synonyme calcimycin, antibiotic a23187, ionophore a23187, calcium ionophore a23187, 4-benzoxazolecarboxylic acid, 5-methylamino-2-3,9,11-trimethyl-8-1-methyl-2-oxo-2-1h-pyrrol-2-yl ethyl-1,7-dioxaspiro 5.5 undec-2-yl methyl-, 6s-6alpha 2s*,3s* ,8beta r* ,9beta,11alpha, spectrum_001976, upcmld-dp093, upcmld-dp093:001, upcmld-dp093:002, upcmld-dp093:003
Clé InChI HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
SMILES CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Nom IUPAC 5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 523.63
CID PubChem 97043288
Poids de la formule 523.6
Pourcentage de pureté 98% min.
Forme physique Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium ionophore A23187
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt