Learn More
L-threonate de calcium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467579 500 g 500g
15447579 100 g 100g
15457579 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15467579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66279.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70753-61-6 | C8H14CaO10 | 310.27 g/mol
Calcium L-threonate is reactant involved in synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones and oxidative degradation to yield oxalate complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-thréonate de calcium est un réactif impliqué dans la synthèse d’hydroxyamates cycliques et d’oxazinanones substituées et la dégradation oxydative pour produire des complexes d’oxalate.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Peu soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70753-61-6
Formule moléculaire C8H14CaO10
Poids moléculaire (g/mol) 310.27
Numéro MDL MFCD00077882,MFCD00150824
Clé InChI ZJXGOFZGZFVRHK-UHFFFAOYNA-L
Synonyme calcium l-threonate, l-threonic acid calcium salt, calcium 2r,3s-2,3,4-trihydroxybutanoate, calcium threonate, unii-hbb4ypo93u, hbb4ypo93u, calcium bis l-threonate, threonine, calcium salt, bis l-threonic acid calcium salt, butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt 2:1 , 2r,3s
CID PubChem 13388558
Nom IUPAC calcium bis(2,3,4-trihydroxybutanoate)
SMILES [Ca++].OCC(O)C(O)C([O-])=O.OCC(O)C(O)C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium L-threonate
Point de fusion >300°C
Couleur Marron
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Poids de la formule 310.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre