Learn More
Méthoxyde de calcium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Methoxide |
| CAS | 2556-53-8 |
| Formule moléculaire | CH4O • 1/2(Ca) |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | AKC 165, Calcium Dimethoxide |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4O.Ca/c1-2;/h2H,1H3; |
| SMILES | [Ca].OC |
| Nom IUPAC | méthanol, sel de calcium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 52.01 |