Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, TRC
Code produit 30340923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340923 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC14568510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire Ca(NO3)2 4H2O
Quantité 10 g
Synonyme Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate
Formule InChI InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
SMILES O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Poids de la formule 235.9805