Learn More
Oxyde de calcium, TRC
Code produit 30331011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331011 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC14565025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium oxide
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Quantité 25 g
Synonyme Airlock, Bell CML 41, Bell CML(E), Bell CML(P), Borumikku, Burnt lime, CA 602, CAC 20209A, CML 21, CML 31, CML 35, CML 35S, CSQ, Calcia, Calcia (CaO), Calciogreen, Calcium monoxide, Caloxal CPA, Caloxol CP 2, Caloxol W 3, Caltrac
Formule InChI InChI=1S/Ca.O
SMILES O=[Ca]
Nom IUPAC oxocalcium
Poids moléculaire (g/mol) 56.077
Poids de la formule 55.9575