Learn More
Calcium Phenylpyruvate, TRC
Code produit 30179733
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179733 100 mg 100mg
30179841 50 mg 50mg
30180344 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC145763100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51828-93-4
Formule moléculaire (C9H7O3)2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 366.38
Synonyme Benzenepropanoic acid, α-oxo-, calcium salt (2:1), Benzenepropanoic acid, α-oxo-, calcium salt (9CI), Phenylpyroracemic acid calcium salt, keto-Phenylalanine calcium, α-keto-Phenylalanine calcium, Calcium bis(3-phenylpyruvate), Calcium phenylpyruvate
Nom IUPAC calcium;2-oxo-3-phenylpropanoate
SMILES [Ca+2].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1.[O-]C(=O)C(=O)Cc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Phenylpyruvate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/2C9H8O3.Ca/c2*10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Poids de la formule 366.0416
Pourcentage de pureté >95%