Learn More
Propionate de calcium hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417217
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11417217 500 g 500g
11427217 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14994.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4075-81-4
Formule moléculaire C6H10CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 186.22
Numéro MDL MFCD00167354
Clé InChI BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
CID PubChem 19999
ChEBI CHEBI:81716
Nom IUPAC Calcium ; propanoate
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium propionate hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1698
Poids de la formule 186.22 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%