Learn More
Propionate de calcium hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium propionate hydrate |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 2500 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,1698 |
| Poids de la formule | 186.22 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 97% |