Learn More
Propionate de calcium, TRC
Code produit 30331785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1426651G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid calcium salt
CAS 4075-81-4
Formule moléculaire 2 C3 H5 O2 . Ca
Quantité 1 g
Synonyme Propanoic acid, calcium salt (2:1) (ACI), Propanoic acid, calcium salt (9CI), Propionic acid, calcium salt (8CI), Bioban-C, Calcium dipropionate, Calcium propanoate, Calcium propionate, Di(propanoyloxy)calcium, Propionic acid calcium
Formule InChI InChI=1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-]
Nom IUPAC Calcium ; propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 186.22
Poids de la formule 186.0205