Learn More
Pyruvate de calcium anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410688 25 g 25g
11420688 100 g 100g
11430688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25204.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52009-14-0 | C6H6CaO6 | 214.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52009-14-0
Formule moléculaire C6H6CaO6
Poids moléculaire (g/mol) 214.186
Numéro MDL MFCD00037199
Clé InChI UZWMCCLZMHPPKW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium pyruvate, calcium 2-oxopropanoate, unii-9v2cqz19n4, 2-oxo-propanoic acid calcium salt, calcium pyruvate, anhydrous, propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt, pyruvic acid calcium salt, calcium pyruvic, acmc-20ali9, calcium dipyruvate
CID PubChem 9859191
Nom IUPAC Calcium ;2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium pyruvate
Note relative au nom anhydrous
Quantité 25 g
Poids de la formule 214.19
Pourcentage de pureté 97%