Learn More
Pyruvate de calcium (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Pyruvate (Technical Grade) |
| CAS | 52009-14-0 |
| Formule moléculaire | C6H6O6Ca |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (2:1), Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (9CI), Calcium pyruvate, Calcium 2-oxopropanoate, Calcium α-ketopropionate, Pyruvic acid calcium salt, 2-Oxopropanoic acid hemicalcium salt |
| Formule InChI | InChI=1S/2C3H4O3.Ca/c2*1-2(4)3(5)6;/h2*1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | calcium ;2-oxopropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.18 |
| Poids de la formule | 213.979 |