Learn More
Pyruvate de calcium (qualité technique), TRC
Code produit 30341215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341215 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC145658500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Pyruvate (Technical Grade)
CAS 52009-14-0
Formule moléculaire C6H6O6Ca
Quantité 500 mg
Synonyme Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (2:1), Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (9CI), Calcium pyruvate, Calcium 2-oxopropanoate, Calcium α-ketopropionate, Pyruvic acid calcium salt, 2-Oxopropanoic acid hemicalcium salt
Formule InChI InChI=1S/2C3H4O3.Ca/c2*1-2(4)3(5)6;/h2*1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-]
Nom IUPAC calcium ;2-oxopropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 214.18
Poids de la formule 213.979