missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réactifs de calcium, Infinity Calcium Arsenazo III 2 x 125 ml

Code produit 17882041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 125 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17882041 2 x 125 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17882041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1265250

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Déterminez la quantité de calcium dans le sérum ou le plasma in vitro grâce aux réactifs de calcium Thermo Scientific™.

Le calcium joue un rôle essentiel dans la minéralisation osseuse, la coagulation sanguine, la contraction et le relâchement musculaires, la signalisation nerveuse et la libération de certaines hormones. Une augmentation des concentrations est associée à une hyperparathyroïdie, des lésions osseuses métastatiques et le surdosage des vitamines A ou D. Une diminution des concentrations est couramment associée à une hypoalbuminémie, mais elle peut également être observée dans les cas d’hypoparathyroïdie, de carence en vitamine D ou de résistance à la vitamine D, d’insuffisance rénale chronique et de syndromes de perte de calcium. Le réactif offre jusqu’à 18 mois de stabilité à partir de la date de fabrication.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Marquage CE
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Infinity Calcium Arsenazo III
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Calcium
Type d’échantillon Plasma, Sérum
Type Réactif
Linéarité 6 à 15 mg/dl
Compatibilité des méthodes Point de virage
Quantité 2 x 125 ml
Stabilité Liquide stable
Déterminer à température ambiante Liquide
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.