Learn More
Grenaille de calcium, jusqu’à 1 cm (0,4 po), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11311178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
4 x 500 g
Conditionnement:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311178 100 g 100g
11321178 500 g 500g
11331178 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11311178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010126.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium shot
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Granulométrie 1cm (0.4 in.) & down
Forme Tir
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1401
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium shot
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser CO2,sable,poudre d'extinction pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..