Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, TRC
Code produit 30339775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC14568025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Sulfate Dihydrate
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire Ca . O4 S . 2 H2 O
Quantité 25 g
Synonyme Calcium sulfate dihydrate, Sulfuric Acid Calcium Salt (1:1) Dihydrate, Annaline, Calcigen, Calcium Sulfate (1:1) Dihydrate, Calcium Sulfate (CaSO4) Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate (CaSO4.2H2O), Compactrol, Gypsum Dihydrate, Mineral White
Formule InChI InChI=1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
SMILES O.O.[Ca+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 172.17
Poids de la formule 171.9354