Learn More
Indicateur Calcon™, pour la complexométrie, Honeywell Fluka™
Code produit 15615570 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15615570 25 g Bouteille en plastique 25g
15605570 100 g Bouteille en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15615570 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 4555025G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Indicateur, pour complexométrie (Al, Fe, Zr)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2538-85-4
Formule moléculaire C20H13N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 416.383
Numéro MDL MFCD00004069
Clé InChI YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23702480
Nom IUPAC sodium ; 4-[(2-hydroxynaphtalène-1-yl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcon™
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6041435
Informations sur la solubilité Method: 70mg in 10mL N,N-Dimethylformamide
Poids de la formule 416.38g/mol
Conditionnement Bouteille en plastique
Couleur Marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcon
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate