Learn More
Acide calconcarboxylique, Honeywell Fluka™
Code produit 15601950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Glass Bottle
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15601950 50 g Bouteille en plastique 50g
15691940 1 g Glass Bottle 1g
15681940 10 g Bouteille en plastique 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15601950 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2126050G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
pour complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3737-95-9
Formule moléculaire C21H14N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 438.41
Numéro MDL MFCD00004078
Clé InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
CID PubChem 5895210
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calconcarboxylic Acid
Point de fusion 300°C
Note relative au nom For complexometry
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Poids de la formule 438.41g/mol
Conditionnement Bouteille en plastique
Couleur Violet
Quantité 50 g
Forme physique Poudre