Learn More
Acide calconcarboxylique, Solstice
Code produit 15691940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Glass Bottle
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15691940 1 g Glass Bottle 1g
15681940 10 g Bouteille en plastique 10g
15601950 50 g Bouteille en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15691940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 212601G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
pour complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3737-95-9
Formule moléculaire C21H14N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 438.41
Numéro MDL MFCD00004078
Clé InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
CID PubChem 5895210
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Calconcarboxylic Acid
Point de fusion 300 °C
Note relative au nom Pour la complexométrie
Conditionnement Glass Bottle
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Couleur Violet
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 438,41g/mol