Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide calconcarboxylique, qualité indicateur
Codice prodotto. 10501411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Conditionnement Dimensione della confezione
10501411 10 g Flacon en verre 10g
10428130 50 g Flacon en verre 50g
10247703 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10501411 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 157310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.50€
    82.65€ / 10g
    Économisez 16.85€
    16% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Acide calconcarboxylique, qualité indicateur, Acros Organics, Quantité :250 g, emballage :Flacon en verre, noir à violet, Qualité :Extra pure, Point de fusion :300°C, Poids moléculaire :438,4, CAS :3737-95-9, Numéro EINECS :223-117-, Poids de la formule :438,4, Danger pour la santé 1 :Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3737-95-9
Formule moléculaire C21H14N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 438.4
Numéro MDL MFCD00004078
Clé InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonyme calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
CID PubChem 5895210
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau Calconcarboxylic acid
Point de fusion 300°C
Couleur Noir à violet
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Poids de la formule 438.4
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calconcarboxylic acid, indicator grade
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.