Learn More
Novex™ Calyculin A
Click to view available options
:
25 μg
Description
La calyculine A est une toxine marine structurellement unique avec une activité d’inhibition de la phosphatase protéique puissante et spécifique. Ce composé inhibe la PP2A avec une puissance similaire à l’acide okadaïque, mais inhibe la PP1 avec une puissance 10 à 100 fois plus élevée.
Format / Formulation : Lyophilisé
Format / Formulation : Lyophilisé
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). |
| Poids moléculaire | 1 009,2 Da |
| Identification génétique (Entrez) | 5519 |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Méthode de purification | TLC |
| Stérilité | Non stérile |
| Inhibition spécifique ou cible | Phosphatases PP2A et PP1 |
| Inhibitor Properties | Chimique |
| Inhibitors | Inhibiteur de phosphatase |
| Forme | Liquide |
| Afficher plus |