Learn More
Calflo E, Honeywell Fluka™
Code produit 16635833 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
4 x 250 g
Conditionnement:
250g
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16635833 250 g 250g
16645833 4 x 250 g 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16635833 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 34316H250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
PESTANAL™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-95-2
CID PubChem 14941
Spécification
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Conditionnement Plastic Bottle
Compatibilité Max. 50 ppb