Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Thermomètres électroniques de vérification calibrés, calibrés pour réfrigérateurs et congélateurs
Code produit 17590586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;40° à 70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17590586 minus;40° à 70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les flacons en plastique ne peuvent pas être utilisés dans les étuves.
Code produit 17590586 Fournisseur H-B Frio-Temp Code fournisseur B602100300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    197.80€ / 1 pièces
    Économisez 46.20€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Les flacons en plastique ne peuvent pas être utilisés dans les étuves.
Includes
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Requires
Piles AAA(2)
Les thermomètres numériques vérifient les températures des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs et incubateurs. Disponibles calibrés pour des applications et équipements spécifiques.
  • Des mesures précises de la température sans contamination des échantillons sont obtenues via l’utilisation du flacon rempli (inclus), qui reproduit les caractéristiques de l’échantillon
  • Tous les modèles incluent une documentation d'étalonnage accréditée qui répond aux exigences de ISO 17025
  • Testé et calibré en HB' laboratoire exclusif triplement accrédité/enregistré ISO/IEC 17025:2005, accrédité A2LA (certificat n° 2448.01), pour des équipements dont l'étalonnage est rattaché à NIST
  • Numéro de série individuel, marquage CE
Compliance
Testé et étalonné dans le laboratoire exclusif H-B, triplement accrédité/enregistré ISO/IEC 17025:2005 et accrédité A2LA (cert. 2448.01), avec équipement étalonné traçable NIST. Numéro de série individuel. Marquage CE.
Spécification
Remplissage du flacon Flacon en plastique (2) / microbilles en verre
Taille de flacon 30 mL
Points d’étalonnage Zone °de congélation à -20 °C (1 externe) ; Zone °réfrigérateur 4 C (2 externes)
Certifications/Conformité Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE
À utiliser avec (application) Étalonnage et vérification de la température
Hauteur (impériale) 0,7 in
Hauteur (métrique) 19 mm
Comprend Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Longueur (impériale) du câble 3,3 pi
Longueur (impériale) de sonde 1,2 in
Longueur (métrique) 30 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Longueur (métrique) de sonde 30 mm
Matériau Plastique
Type de sonde Acier inoxydable incliné, étanche
Résolution 0,1°C / °C
Largeur (impériale) 1,6 in
Type de produit Max / Min, alarme élevée / faible, minuteur ; sonde WP de 30 mm / câble de 3 m ; piles AAA(2) requises
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (impériale) -40°F à +158°F
Plage de températures (métrique) minus;40° à 70°C
Calibrated Réfrigérateur / congélateur
À utiliser avec (équipement) Congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves
Précision ±1°C
Affichage Double
Largeur (métrique) 40 mm