Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Thermomètre électronique calibré avec capteur étanche - Double zone : -40° /+70 °C (-40° /+158 °F) Externe
Code produit 17510676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points d’étalonnage:
0 °C, 22 °C
0 °C, 50 °C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Points d’étalonnage Conditionnement
17510676 0 °C, 50 °C 1 pièce
17365639 0 °C, 22 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17510676 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B609000800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.41€
    81.86€ / 1 pièces
    Économisez 3.55€
    4% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Includes
Instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) fournies.
Requires
Piles AAA(2)
Thermomètres numériques mesurant efficacement la température des environnements humides ou secs, y compris les congélateurs, les réfrigérateurs, les bains-marie, les aquariums, les incubateurs et bien plus encore.
  • Mesure à double zone avec câbles de 1 ou 3 m
  • Les fonctions disponibles incluent des mesures de température minimum/maximum, un affichage double/triple et des alarmes
  • Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
  • Testé et étalonné dans un laboratoire agréé A2LA (Cert #2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
  • Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 50 °C
Certifications/Conformité Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE
À utiliser avec (application) Étalonnage et vérification de la température ; environnements humides et secs
Comprend Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Longueur (métrique) 19 mm
Matériau Plastique
Type de sonde Étanche
Résolution 0,1°C / °C
Type de produit Thermomètre pour réfrigérateur
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (métrique) minus;40° à 70°C
Calibrated Oui
Précision ±1°C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 19 mm