Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires d’étalonnage pour spectrophotomètres AQ7100 et AQ8100
Vérifiez les performances et la précision de votre spectrophotomètre directement dans votre laboratoire grâce aux étalons et au support Thermo Scientific™ SPECTRONIC.
Marque: Thermo Scientific™ AQX1FLTRHDR
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les référence d’étalonnage et supports de film/filtre garantissent la précision de vos spectrophotomètres AquaMate 7100 et 8100. Vérifiez les performances et la précision de votre spectrophotomètre dans votre propre laboratoire à l’aide des étalons et du support Thermo Scientific™ SPECTRONIC.
Vendus séparément, les références d’étalonnage et les supports de film/filtre garantissent la précision de vos spectrophotomètres AquaMate 7100 et 8100.
Référence 840-253100 Comprend :
ensemble de 7 pièces en verre montées dans des cadres en métal et conçues pour s’adapter aux porte-cuves carrés standard.
- Quatre références en verre à densité neutre étalonnées pour vérifier la précision photométrique à des valeurs nominales de 0,3 A, 0,5 A, 1 A et 1,5 A. Les références sont étalonnées à 440,0 nm, 465,0 nm, 546,1 nm, 590,0 nm et 635,0 nm
- Un référence étalonnée pour vérifier la précision de la longueur d’onde à des longueurs d’onde nominales de 400 nm, 22 nm et 777 nm. La symétrie des pics signifie que les tests de précision de la longueur d’onde sont indépendants de la bande passante spectrale (entre 1 nm et 10 nm) de l’instrument testé
- Filtre pour la vérification de la lumière parasite dans les instruments UV-Visible à 220 nm
- 1 filtre pour la vérification de la lumière parasite dans les instruments Visible à 400 nm
- Chaque ensemble d’étalons SPECTRONIC est individuellement testé et sa précision est certifiée précis, les valeurs sont traçables au NIST (National Institute of Standards and Technology) ou à d’autres étalons primaires
- Les filtres sont livrés dans un récipient de stockage en plastique solide
Un service de réétalonnage est disponible auprès de Thermo Fisher Scientific.L’intervalle d’étalonnage recommandé est de deux ans.
La référence AQX1FLTRHDR comprend :
Filtres/optiques pour support de film/filtre jusqu’à 50 mm de long x 80 mm de haut x 10 mm d’épaisseur pour les spectrophotomètres Orion™ AquaMate 7100 & 8100
Spécification
Support d’échantillons pour film/filtre, assemblé dans un revêtement de compartiment à échantillons amovible | |
Spectrophotomètres Orion AquaMate 7100 et 8100 | |
1 film/support de filtre |
Support d’échantillons pour film/filtre | |
Filtres/objectifs jusqu’à 50 mm de longueur, 80 mm de hauteur et 6 mm d’épaisseur |