Learn More
Endecotts™ Étalons de tamisage
Code produit 11954295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
1,18 mm
2,36 mm
212 μm
250 μm
300 μm
500 μm
53 μm
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
11954295 53 μm -
11924305 212 μm 5 pièces
11914315 1,18 mm 3 pièces
11904465 2,36 mm 2 pièces
11964305 500 μm 5 pièces
11934305 250 μm 5 pièces
11944305 300 μm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11954295 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur ZSICSA.053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    270.94€ / 5 pièces
    Économisez 10.06€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-03-2027
À utiliser pour l’étalonnage des tamis en fil tissé. Tous les échantillons de référence fournis par Endecotts sont fournis avec un certificat d’étalonnage et sont entièrement traçables aux étalons nationaux
  • Calibre les tamis avec une précision de ±1 μm
  • Les microsphères en verre sodocalcique traversent toute la surface du tamis et passent par chaque ouverture.
  • Traçables au National Physical Laboratory de Londres
  • Les étalons comprennent un tableau d’étalonnage.
Spécification
Type de produit Bille d’étalonnage de maille
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (équipement) Tamis
Quantité d’emballage 5/paquet
Granulométrie 53 μm