Learn More
Endecotts Bille d’étalonnage pour tamisage
Code produit 11984295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
0.02 mm
0.025 mm
0.032 mm
0.045 mm
0.075 mm
0.090 mm
0.106 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.425 mm
0.6 mm
0.71 mm
0.85 mm
2.8 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11984295 0.106 mm 5 pièces
11904295 0.02 mm 5 pièces
11914295 0.025 mm 5 pièces
11924295 0.032 mm 5 pièces
11944295 0.045 mm 5 pièces
11964295 0.075 mm 5 pièces
11974295 0.090 mm 5 pièces
11904305 0.15 mm 5 pièces
11914305 0.18 mm 5 pièces
11954305 0.425 mm 5 pièces
11974305 0.6 mm 5 pièces
11984305 0.71 mm 5 pièces
11994305 0.85 mm 5 pièces
11914465 2.8 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11984295 Leverandør Endecotts Leverandørnr. ZSICSA.106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    270.94€ / 5 pièces
    Économisez 10.06€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Échantillons d’étalonnage
  • Des échantillons de calibration de tamisage de test fournis par Endecotts, munis d’un certificat d’étalonnage, entièrement traçable selon les normes nationales, et fournis sous forme d’échantillons de calibration en verre en flacons à injection unique, à usage unique ou en un seul test pour une vérification contrôlée et précise au tamis.
Tekniske data
Type de produit Échantillon pour étalonnage
À utiliser avec (équipement) Pour une utilisation avec des tamis
Dimensions 0.106 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.