Learn More
Hanna Instruments™ Sachet tampon d’étalonnage
Spécification
Spécification
| Précision (pH) | – pH 0,01 |
| Type | Sachet tampon d’étalonnage |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment |
| Plage de pH | 4,01 et 7,01 |
| Certifications/Conformité | ISO 3696/BS3978 |