Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage Température 18 P pour la série KBF-S, KBF-S ECO
Tous les produits BINDER ProduitsDescription
- Certificat d’étalonnage, température
- Mesure de la température
- Certificat inclus
- 15 à 18 points de mesure à la température spécifiée
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries KBF ECO |
| Description | Certificat d’étalonnage, température - mesure de la température, certificat inclus, 15 à 18 points de mesure (à la température spécifiée) |
| Durée | 60 à 120 min. |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |
| Comprend | Certificat de 15 à 18 points de mesure (à la température spécifiée) |