Learn More
Unity Lab Services™ Certificat d'étalonnage Anemomètre 10 Points (17025)
Code produit 11789278
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Anemomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11789278 Anemomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11789278 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9319
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Étalonnage Cofrac des anémomètres de tous types
  • Mesure effectuée en soufflerie à dix points de mesure, dans des conditions ambiantes, par comparaison avec une sonde standard, avec détermination du seuil de démarrage par augmentation des valeurs pour les types mécaniques
  • Service externalisé
  • Délais : contactez-nous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Anemomètre
Certifications/Conformité Cofrac
Type de produit Certificat d’étalonnage