Learn More
Unity Lab Services™ Certificat d'étalonnage Stroboscope (17025)
Code produit 11739228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
11739228 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739228 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9344
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Mesure de l'exactitude du stroboscope :
  • Etalonnage en 10 points
  • Fourniture d'un certificat d'étalonnage réalisé par un laboratoire certifié 17025.
  • Plages accréditées :
  • 6 à 100 000 tr/min
  • Les points d'étalonnage souhaités peuvent être précisés à la commande.
  • Prestation réalisée en sous-traitance par un laboratoire certifié 17025.
  • Délai: Nous consulter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Stroboscope
Certifications/Conformité Cofrac
Type de produit Certificat d’étalonnage