Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Température Deux Points
Description
- Calibrage par rapport à un thermomètre de référence dans les bains
- Type de dispositif : chaîne thermométrique de mesure de température
- Plage : -80 °C à 200 °C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre à résolution de 0,01 °C (k = 2) : ±0,02 °C à 0 °C ; ±0,05 °C de -80 °C à 90 °C ; ±0,08 °C de 90 °C à 200 °C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre à résolution de 0,1 °C (k = 2) : ±0,1 °C à 0 °C ; ±0,2 °C de -80 °C à 200 °C
- Numéro d’accréditation COFRAC 2-5984
- Calibrage, portée disponible sur www.cofrac.fr
- Temps moyen : 1 semaine
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètres et Enregistreurs de Température |
| Certifications/Conformité | Cofrac |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |