Learn More
Unity Lab Services™ Certificat d'étalonnage Analyseur électronique de CO2
Description
- Étalonnage par comparaison directe avec des gaz certifiés Cofrac
- Concentration des gaz standards : 0 % CO₂ , 5 % CO₂ , 10 % CO₂
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur CO2 Electronique |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |