Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage ISO Thermomètre (Air) Deux Points
Description
- Étalonnage par comparaison avec un thermomètre de référence dans un boîtier thermique
- Type de dispositif : chaîne thermométrique de mesure de température
- Plage : -35 °C à 150 °C
- Nos meilleures incertitudes : ±0,3 °C (k = 2)
- Réalisé à l’aide d’une référence calibrée par un laboratoire accrédité COFRAC
- Certificat conformément au FD X 07-012
- Temps moyen : trois semaines entre la réception du matériel et la commande
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètres et Enregistreurs de Température |
| Certifications/Conformité | ISO |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |