Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Humidité Relative, Quatre Points
Code produit 11719268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11719268 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719268 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9310
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Étalonnage à quatre niveaux d'humidité relative (20 % HR, 40 % HR, 60 % HR, 80 % HR) à une température sèche donnée dans une chambre climatique.
  • Étalonnage par rapport à un hygromètre à point de rosée
  • Scénario de 20 % d'humidité relative à 80 % d'humidité relative à une température proche de la température ambiante
  • Instrument de référence étalonné par un organisme accrédité COFRAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hygromètres
Type de produit Certificat d’étalonnage