Learn More
Draeger Gaz d'étalonnage, H2S, CO, CO2 , CH4, O2/N2
Code produit 15330448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) de gaz:
58 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) de gaz Conditionnement
15330448 58 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15330448 Fournisseur Draeger Code fournisseur 6811132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    916.97€
    477.40€ / 1 pièces
    Économisez 439.57€
    47% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Gaz de test dans des flacons jetables.Vanne de contrôle non fournie (veuillez nous contacter).
  • Flacon jetable de 58 L
  • Conformément aux normes ISO 9002.DOT39 et EN 12205
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9002.DOT39 et EN 12205
Concentration 2,5 % vol. / 15 ppm / 50 ppm / 2 % vol.
Type de gaz H2S, CO, CO2
Volume (métrique) de gaz 58 L
Pression 35 bars