Learn More
Draeger Gaz d’étalonnage, dioxyde de soufre dans l’azote
Code produit 15987785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) de gaz:
58 l
Conditionnement:
60L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) de gaz Conditionnement
15987785 58 l 60L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15987785 Fournisseur Draeger Code fournisseur 6810645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.61€
    315.03€ / 60L
    Économisez 163.58€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Gaz simple, dioxyde de soufre SO2 dans de l’azote 10 ppm, fourni en bouteille non rechargeable.
  • Bouteille non rechargeable
  • Les bouteilles sont petites, légères et recyclables ou jetables
  • Dioxyde de soufre SO2 dans de l’azote 10 ppm
  • Nécessite un régulateur et un tube de distribution s’il n’est pas utilisé avec une station Bump Test Draeger
  • Mélanges de gaz simple de qualité constante et fiable
Spécification
Type de gaz Dioxyde de soufre dans 10 ppm d'azote
Volume (métrique) de gaz 58 l
À utiliser avec (application) Étalonnage et test de fiabilité, détection de gaz portative
Comprend Nécessite un régulateur et une tubulure de distribution s’il n’est pas utilisé avec une station de test de fiabilité Draeger
compliance-icons
Identifiant produit
  • 60LT Sulfur Dioxide SO2/nitrogen 10ppm calibration
Catégorie de danger
  • Gaz sous pression
Mention de danger
  • H280-Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P376-Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P410+P403-Protéger du rayonnement solaire Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P412-Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphur dioxide