Learn More
HUBER Inserts d’étalonnage
Description
Insert d’étalonnage Ministat
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Ministat 125/w |
| Volume (métrique) | 2,8 L |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 1,167 kg |
| Type | Insert d’étalonnage |