Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’étalonnage, 96 puits
Code produit 15860393 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15860393 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15860393 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4432494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3455.00€
    1865.70€ / 1 pièces
    Économisez 1589.30€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Le kit d’étalonnage à 96 puits est utilisé pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec un bloc standard de 96 puits. Le kit comprend des étalonnages de la région d’intérêt (ROI), de fond et de colorant, ainsi qu’une vérification de la RNaseP
  • Le kit d’étalonnage à 96 puits est utilisé pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec un bloc standard de 96 puits.
  • Le kit comprend des étalonnages de la région d’intérêt (ROI), de fond et de colorant, ainsi qu’une vérification de la RNaseP.
  • Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Colorant étalonné Mélange exclusif
À utiliser avec (équipement) Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit Kit d’étalonnage
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Quantité 1 de chaque
Type d’étalonnage Étalonnage spectral
Méthode PCR qPCR