Learn More
WTW™ Kit d’étalonnage et d’entretien
GREENER_CHOICE
Code produit 10398683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ensemble d'étalonnage et de maintenance technique
Kit d'étalonnage et de maintenance standard
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10398683 Ensemble d'étalonnage et de maintenance technique 1 pièce
10634471 Kit d'étalonnage et de maintenance standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10398683 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 108825
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’étalonnage et l’entretien sont des lots complets pour l’étalonnage et l’entretien des électrodes. La solution nettoyante de pepsine est utilisée pour éliminer les protéines contenant des précipitations des membranes, le KCI 3 molaire comme solution de s
  • Adaptée à différents types d’électrodes
  • Combinaisons rentables
  • Étalonnage et entretien dans un seul assortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble d'étalonnage et de maintenance technique
Comprend Solution tampon technique pH-3 250 ml (pH 4,01, pH 7, pH 10,01) de traces, 2 flacons de 250 ml de KCl 3 mol/l
À utiliser avec (équipement) Électrodes de gel