Learn More
WTW™ Kit d’étalonnage et d’entretien
GREENER_CHOICE
Code produit 10634471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ensemble d'étalonnage et de maintenance technique
Kit d'étalonnage et de maintenance standard
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10634471 Kit d'étalonnage et de maintenance standard 1 kit
10398683 Ensemble d'étalonnage et de maintenance technique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634471 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 109415
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’étalonnage et l’entretien sont des lots complets pour l’étalonnage et l’entretien des électrodes. La solution nettoyante de pepsine est utilisée pour éliminer les protéines contenant des précipitations des membranes, le KCI 3 molaire comme solution de s
  • Adaptée à différents types d’électrodes
  • Combinaisons rentables
  • Étalonnage et entretien dans un seul assortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d'étalonnage et de maintenance standard
Comprend Avec solution tampon standard (DIN/NBS), 3 flacons de 250 ml chacun de pH 4,006, 6,865 et 9,180, 1 flacon avec 250 ml de solution de nettoyage à la pepsine, 1 flacon avec 250 ml de solution KCl 3 M/L
compliance-icons
Identifiant produit
  • PEP/pH
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH208-Contient Pepsin A. Peut produire une réaction allergique.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin Aborax decahydrate