Learn More
Xylem Huile d'étalonnage, 5 flacons de 5 mL (UKAS/NIST)
Code produit 30484456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice de réfraction:
1.46666
1.55768
Conditionnement:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice de réfraction Conditionnement
30484456 1.55768 25mL
30484450 1.46666 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30484456 Fournisseur Xylem Code fournisseur 90535
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Huile d'étalonnage pour l'étalonnage des réfractomètres.
  • Huile d’étalonnage
  • Pour les réfractomètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon liquide
Indice de réfraction 1.55768
À utiliser avec (équipement) Réfractomètre