Learn More
Unity Lab Services™ Rapport de Vérification Bain Thermostaté
Code produit 11759208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
11759208 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759208 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9312
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Contrôle de la stabilité à une consigne de température au centre du bain, Consigne à choisir dans la gamme -80°C à +200°C, Fluides utilisés
  • : alcool pur de -80°C à +5°C, eau jusqu'à +90°C, et huile silicone
  • jusqu'à +200°C, Instrument de référence certifié par un laboratoire certifié 17025.
  • Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
  • Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bain Thermostaté
Type de produit Rapport d’étalonnage