Learn More
Hach Lange™ Kit d’étalonnage
Code produit 10587354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
10587354 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10587354 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur 2659410
Expédition estimée: 21-12-2026
Hach Lange Ensemble de calibration, volume : 100 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’étalonnage
À utiliser avec (équipement) Hach Turbidimeters
Volume (métrique) 100 ml