Learn More
Velp Scientifica™ Kit d’étalonnage
Code produit 15379644 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Turbidimètre TB1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15379644 Turbidimètre TB1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15379644 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur CE0012020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.86€
    440.50€ / 1 pièces
    Économisez 19.36€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Kit d’étalonnage Velp Scientifica™ à utiliser avec le turbidimètre portatif TB1.
  • À utiliser avec le turbidimètre portatif TB1
Spécification
Type Kit d’étalonnage
À utiliser avec (équipement) Turbidimètre TB1
Comprend Étalon 800, 100, 20,0 et 0,02 NTU
À utiliser avec (application) Mesure la turbidité des échantillons aqueux de façon simple et précise