Learn More
Thermo Scientific™ Carrousels de validation de l’étalonnage
Code produit 10031518 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Validation de la conformité à la pharmacopée - EP
Comprend:
Smart Base
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
10031518 Validation de la conformité à la pharmacopée - EP Smart Base 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10031518 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840213000
Expédition estimée: 16-10-2026
Les normes de vérification automatisée des performances Thermo Scientific™ (CVC) garantiront l’exactitude et la fiabilité de vos données tout en économisant du temps et de l’argent.
Les normes de vérification automatisée des performances Thermo Scientific™ (CVC) garantiront l’exactitude et la fiabilité de vos données tout en économisant du temps et de l’argent. Le CVC fournit des matériaux de référence certifiés dans une configuration entièrement automatisée pour une vérification mains libres des performances de votre spectrophotomètre Thermo Scientific™.
  • Simplifiez vos procédures de qualification en automatisant la vérification des performances des spectrophotomètres UV-Visible
  • Chaque CVC a son propre numéro de série. Il correspond automatiquement aux fichiers de données contenant les valeurs standard et les spécifications de l’instrument
  • Les rapports de résultats générés sont prêts pour l’impression ou pour l’archivage
  • Les normes incluses sont traçables aux étalons primaires NIST™ ou NPL
  • Les CVC sont disponibles en configurations standard ou conformes à la pharmacopée
Tests de vérification complète des performances
  • Précision et reproductibilité des longueurs d’onde
  • Précision et reproductibilité photométriques
  • Lumière parasite
  • Résolution
  • Bruit photométrique
  • Stabilité ou dérive photométrique
  • Planéité de la ligne de base
Gagnez du temps, réduisez le nombre d’erreurs
  • Élimine le besoin d’avoir à copier des valeurs standard à partir de certificats
  • Élimine le besoin d’analyser les étalons individuellement
  • Élimine le besoin de faire correspondre les étalons aux données
  • Élimine le besoin de calculs manuels
  • Élimine le besoin de transcription manuelle et de création de rapports pour les résultats
Informations de commande :
L’appareil est expédié dans une boîte en plastique pour une protection maximale pendant le stockage. Les carrousels de validation de l’étalonnage peuvent être utilisés avec les logiciels INSIGHT, INSIGHT Security, VISIONpro™, VISIONsecurity™ ou le logiciel de commande locale applicable. Les CVC conformes à la pharmacopée sont compatibles avec les spectrophotomètres Evolution 600, 300, 260 Bio, 220 et 201 UV-Visible. Les CVC à configuration standard sont en outre compatibles avec les spectrophotomètres AquaMate Plus, BioMate 6, Evolution 160, Helios Omega, Helios Zeta et UV-10 UV-Visible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Tous les étalons contenus dans le CVC sont certifiés dans le laboratoire Thermo Fisher Scientific accrédité ISO/CEI 17025 et bénéficient d’une traçabilité NIST (États-Unis) ou NPL (Royaume-Uni).
Description Traçabilité NIST
Type Validation de la conformité à la pharmacopée - EP
À utiliser avec (équipement) Evolution 201, 220, 260 Bio et 300
Comprend Smart Base
Modèle 840/213000