Learn More
Calix[4]arène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10165210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10165210 1 g Flacon en verre 1g
10712004 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10165210 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 290190010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 74568-07-3 | C28H24O4 | 424.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74568-07-3
Formule moléculaire C28H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 424.5
Numéro MDL MFCD00233673
Clé InChI YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calix 4 arene, tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene 1g, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 aren, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, purum hplc
CID PubChem 562409
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=CC=CC(=C4O)CC5=CC=CC1=C5O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calix[4]arene
Note relative au nom 98%
Point de fusion 315.0°C to 318.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 424.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calix[4]arene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.