Learn More
Calix[4]arène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499227 1 g 1g
11409237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21320.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 74568-07-3 | C28H24O4 | 424.496 g/mol
Functionalized calix[4]arenes can bind DNA and induce cell transfection. Calixarenes lend themselves well to many applications because of the multiplicity of options for such structural elaboration such as in electrochemical sensors, optical sensors, chiral recognition devices,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le calix [4]arènes fonctionnalisés peut se lier à l’ADN et induire une transfection cellulaire. Les calixarènes se prêtent à de nombreuses applications en raison de la multiplicité des options pour l’élaboration structurelle telle que dans les capteurs électrochimiques, les capteurs optiques, les dispositifs de reconnaissance chirale.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74568-07-3
Formule moléculaire C28H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 424.496
Numéro MDL MFCD00143912
Clé InChI YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calix 4 arene, tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene 1g, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 aren, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, purum hplc
CID PubChem 562409
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=CC=CC(=C4O)CC5=CC=CC1=C5O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calix[4]arene
Point de fusion 315°C to 318°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 424.5
Pourcentage de pureté 98%